Tetrakis(trimethylsilyl)silan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: TMSS
293900010 293900050
ACRO293900010EA 43.3 CHF
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silan 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silan
Formel: C₁₂H₃₆Si₅
MW: 320,842 g/mol
Melting Pt: >300 °C (subl.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054859
CAS-Nummer: 4098-98-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %