[2.2]-Paracyclophan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
291600010 291600250 291600050
ACRO291600010EA 27.7 CHF
ACRO291600010 ACRO291600250 ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophan 99%
[2.2]-Paracyclophan
Formel: C₁₆H₁₆
MW: 208,3 g/mol
Melting Pt: 285…288 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003707
CAS-Nummer: 1633-22-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 288 °C
HPLC ≥98.5 %