Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Mohrsches SalzFerroammoniumsulfat HexahydratEisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat
ACRO193250050EA 145 CHF
ACRO193250050
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat 98%, reinst
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Melting Pt: 100 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to blue-green to blue to dark blue Powder
pH 3 to 5
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute H2SO4)