5,6,7,8-Tetrahydrochinolin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
188870050 188870250 188871000
ACRO188870050EA 48.3 CHF
ACRO188870050 ACRO188870250 ACRO188871000
5,6,7,8-Tetrahydrochinolin 98%
5,6,7,8-Tetrahydrochinolin
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 218…222 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006734
CAS-Nummer: 10500-57-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %