Pentafluorbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
188340050 188340250 188341000
ACRO188340050EA 31.7 CHF
ACRO188340050 ACRO188340250 ACRO188341000
Pentafluorbenzonitril 99%
Pentafluorbenzonitril
Formel: C₇F₅N
Siedepunkt: 161…162 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1…3 °C
Dichte: 1.53 g/cm³
Flash-Pt: 29 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001775
CAS-Nummer: 773-82-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)