Octylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
129490050 129495000 129491000 129490020
ACRO129490050EA 38.4 CHF
ACRO129490050 ACRO129495000 ACRO129491000 ACRO129490020
Octylamin 99+%
Octylamin
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0.782 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008247
CAS-Nummer: 111-86-4
UN: 2734
ADR: 8 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA