Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 97,0-103,0% (durch UV-Methode) Ph. Eur., rein
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyms: 3,4,5-TrihydroxybenzoesäurepropylesterPropylgallatProgalline PGallussäurepropylester
APPC141962.1211EA 728 CHF
APPC141962.1211
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 97,0-103,0% (durch UV-Methode) Ph. Eur., rein
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (UV, dried substance) 97,0 - 103,0%
Sulphated ash Max. 0,1%
Loss on drying (105 °C) Max. 0,5%
Identity Passes test
Appearance of solution Passes test
Chloride Max. 0,01%
Total chlorine Max. 0,02%
Gallic acid (TLC) Passes test
Zinc (Zn) max. 0,0025%
Form Solid