Trennelemente für Objektträger-Kästen
Lieferant: GLW
ZK25 ZK20 ZK15
GLWAZK25EA 4.6 CHF
GLWAZK25 GLWAZK20 GLWAZK15
Trennelemente für Objektträger-Kästen
Objektträgeraufbewahrung
Diese Objektträgerbox-Unterteilungen sind für die Aufbewahrung verschiedener Objektträger und Deckgläser mit unterschiedlichen Abmessungen konzipiert.
  • Verstellbare Länge, einsteckbar in Objektträgerboxen
  • Kann im Gefrierschrank bis −90 °C verwendet werden
Zur Verwendung mit Objektträgern in Standard- und Sondergröße.
Bitte beachten Nicht für die Verwendung in Autoklaven.