ESD-Berufsschuhe, zum Schnüren, Uni6, 36750/36751
Lieferant: Abeba
36750/41 36750/42 36750/43 36750/44 36750/45 36750/46 36750/47 36750/48 36750/35 36750/36 36750/37 36750/38 36750/39 36750/40
ABEB36750/41EA 166 CHF
ABEB36750/41 ABEB36750/42 ABEB36750/43 ABEB36750/44 ABEB36750/45 ABEB36750/46 ABEB36750/47 ABEB36750/48 ABEB36750/35 ABEB36750/36 ABEB36750/37 ABEB36750/38 ABEB36750/39 ABEB36750/40
ESD-Berufsschuhe, zum Schnüren, Uni6, 36750/36751
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuhe aus Glattleder mit reflektierendem Material und einer TPU-Laufsohle, die beständig gegen Öl, Kraftstoff und tierische Fette ist.
  • Spezielle schweißabsorbierende Spezialfütterung mit Silberionen
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Sohle
Geeignet für Küchen und die lebensmittelverarbeitende Industrie.
Farbe: Weiß, schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC.