Essigsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
6517.9025EA 502 CHF
6517.9025 6517.2500
Essigsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM