Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
85524.460EA
705
CHF
85524.460
85524.320
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 49 --> 51 % |
Appearance | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin | Max. 2.0 EU/ml |
Filtered through 0.2 μm | Confirmed |