Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Caustic soda
85520.460EA 1010 CHF
85520.460 85520.320
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.495 --> 0.505 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed