VWR®, Kryoboxen, doppelte Größe, 133x257 mm
Lieferant: VWR Collection
479-7006EA 13.1 CHF
479-7006 479-7007 479-7008 479-7009 479-7010 479-7011 479-7012 479-7013 479-7014 479-7015 479-7016 479-7017 479-7018
VWR®, Kryoboxen, doppelte Größe, 133x257 mm
Boxen Kryoboxen
Box aus gewelltem Karton
  • Wasserfeste Beschichtung
  • Kältebeständigkeit bis -140 °C
  • Mit oder ohne Rastereinsätze erhältlich
  • In verschiedenen Höhen und 5 Farben erhältlich
Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.