Messkolben, Klasse A, braun, NS-Glasstopfen, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
2.37445 2.37447 2.37448 2.37450 2.37451 2.37452 2.37443 2.37453 2.37446 2.37438
BRND2.37445EA 140 CHF
BRND2.37445 BRND2.37447 BRND2.37448 BRND2.37450 BRND2.37451 BRND2.37452 BRND2.37443 BRND2.37453 BRND2.37446 BRND2.37438
Messkolben, Klasse A, braun, NS-Glasstopfen, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit Glasstopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftung in kontrastreichem weißem Emaille
  • DE-M-Markierung
  • Gesamtbestellung aus einer Charge, Lieferung mit Chargenzertifikat
*Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042