Regalsysteme mit hoher Lagerungsdichte, Super Erecta™ Top-Track™
Lieferant: Metro International
TTE21S TTE18S TTM18S TTM24S TTE18K4 TTM18K4
METOTTE21SEA 3090 CHF
METOTTE21S METOTTE18S METOTTM18S METOTTM24S METOTTE18K4 METOTTM18K4
Regalsysteme mit hoher Lagerungsdichte, Super Erecta™ Top-Track™
Möbel Regale
Das Top-Track™-Regalsystem erhöht die Lagerkapazität um bis zu 50% und maximiert die nutzbare Lagerfläche in einem bestimmten Raum.
  • Die maximale Tragkraft für eine einzelne Einheit beträgt 408,2 kg
  • Einheiten aus Edelstahl bieten maximalen Schutz in korrosiven Umgebungen
Das Überkopf-Schienensystem führt die mobilen Einheiten und öffnet einen Zugangsgang zwischen zwei beliebigen Einheiten. Die Schiene befindet sich über den Lagereinheiten und ermöglicht so einen einfachen Zugang.
Kits für stationäre Regalendeinheiten enthalten vier 2184 mm hoheMore Product Information