Methylmyristat 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
460360010 460360050
ACRO460360010EA 46.4 CHF
ACRO460360010 ACRO460360050
Methylmyristat 99% analytischer Standard für GC
Methylmyristat
Formel: C₁₅H₃₀O₂
Siedepunkt: 323 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 18.4 °C
Dichte: 0.863 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008983
CAS-Nummer: 124-10-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %