2-Fluoroadenine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Amino-2-fluoropurine, 6-Amino-2-fluoro-7H-purine, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
459160010 459160050
ACRO459160010EA 188 CHF
ACRO459160010 ACRO459160050
2-Fluoroadenine 97%
2-Fluoroadenine
Formel: C₅H₄FN₅
MW: 153,12 g/mol
Melting Pt: >350 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632749
CAS-Nummer: 700-49-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %