3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
458220010
458220050
ACRO458220010EA
110
CHF
ACRO458220010
ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C9H9NO Melting Pt: 67…70 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00853963 CAS-Nummer: 1196-38-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |