6-Bromisatin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
455510050
455510250
ACRO455510050EA
82.4
CHF
ACRO455510050
ACRO455510250
6-Bromisatin 95%
6-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ MW: 226,03 g/mol Melting Pt: 274 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01631138 CAS-Nummer: 6326-79-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 267 to 275 °C |
Loss on drying | ≤3 % |
HPLC | ≥94 % |