2-Aminopyridine-6-methanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (6-Aminopyridin-2-yl)methanol
450040010 450040050
ACRO450040010EA 181 CHF
ACRO450040010 ACRO450040050
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
2-Aminopyridine-6-methanol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Melting Pt: 138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09863097
CAS-Nummer: 79651-64-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %