Zellheber
Lieferant: VWR Collection
734-2978EA 293 CHF
734-2978 734-2979
Zellheber
Zellschaber
Zellheber mit flacher Klinge für die manuelle Zellgewinnung, aus hochwertigem PE. Für die Entfernung von Zellen aus Multiwell-Platten oder Mikrozentrifugenröhrchen.
  • Klinge mit abgeschrägter Kante an einem Ende und schmale Klinge oder J-Haken am anderen Ende
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
  • Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen