n-Heptan ≥99,0% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyms:
n-Dipropylmethan
9177.1000EA
201
CHF
9177.1000
n-Heptan ≥99,0% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100,20 g/mol Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa) Melting Pt: –90,6 °C Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.0 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (by KF, coulometric) | max. 0.01 % |
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb: | |
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities | max. 1.0 |
Measured at 450 nm | max. 0.2 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 210 nm | max. 0.40 |
at 220 nm | max. 0.10 |
at 254-400 nm | max. 0.01 |
UV Cut-off, nm | max. 197 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)