N,N-Dimethylacetamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Essigsäuredimethylamid
85817.230EA 72.6 CHF
85817.230
N,N-Dimethylacetamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity 0-0.0005 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w