Ultratiefkühlschränke, TSX
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™
471-1203EA 24105 CHF
471-1203 471-1206 471-1204 471-1205
Ultratiefkühlschränke, TSX
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Thermo Scientific™ TSX Serie Ultratiefkühlschränke, Hochleistungs-Tiefkühlschränke weisen Funktionen auf, die nachhaltige Ziele unterstützen, ohne dabei Kompromisse in puncto Leistung einzugehen. Die V-Drive-Technologie ist auf eine Temperaturgleichmäßigkeit ausgerichet, die sich an die Laborumgebung anpasst und erhebliche Energieeinsparungen mitbringt. Die für Temperaturen bis zu −80 °C konzipierten Tiefkühlschränke sind jetzt mit vier verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich. Die Kapazität für die Probenaufbewahrung wird optimiert und sie sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlschränken für Energieersparnis.
  • Beste Peak-Abweichung von weniger als 5 °C bei energieeffizienten Ultratiefkühlschränken
  • Ereignis- und Temperaturprotokolle für die Dauer des Einfrierens
  • Nutzer-Schnittstelle mit neuem Design und kapazitiver Touchfunktion (selbst mit Latexhandschuhen bedienbar)
  • Durch die Datenprotokollierung und Temperaturzuweisung des Touchscreens, die jeweils über den integrierten USB-Anschluss exportierbar sind, ist kein zusätzlicher Datenlogger erforderlich
  • Hochentwickelte Sicherheitsfunktionen: Alarmeinstellung, passwortgeschützter Controller, für Vorhängeschlösser geeignete Türen und optionaler Zugang über Karten
  • Ergonomisches Design: Mit praktischem Türgriff, Touchscreen auf Augenhöhe und einer Platzierung der Bodenebenen, durch die Gestelle nicht mehr am Boden bestückt werden müssen
  • Einfach zu verwendender Setup-Assistent, Ereignisprotokoll, Temperaturzuweisung und Daten-Download
  • Marktweit schnellste Temperaturerholzeiten nach dem Öffnen der Tür: 17 Minuten
  • Beste Gesamttemperaturgleichmäßigkeit: <5,2 °C Öffnungen <4,0 °C keine Türöffnung
Zur Verringerung on Umweltbelastungen konzipiert:
Reduzierung des Energieverbrauchs bis zu 70%
Größenabhängiger Verbrauch von weniger als 8 kWh/Tag
Weniger Wärmeemission und geringere HVAC-Kosten
Natürliche Kältemittel gemäß EU F-Gas-Verordnung: R170 und R290
Umweltfreundliche, wassergetriebene Schaumisolierung
Hergestellt in prämierter Deponie ohne Abfall
Mit vier verschiedenen Fassungsvermögen: 400, 500, 600 und 700 2"/5 cm-Box für zahlreiche Bedürfnisse bei Aufbewahrung und Footprint-Spezifikationen im Labor.
V-Drive-Technologie: Während bei herkömmlichen Hochleistungs-Kühl- und Tiefkühlschränken Kompressoren mit fester Drehzahl zur Regelung kontinuierlich ein- und ausgeschaltet werden, nutzt die V-Drive-Technologie der TSX Serie eine dynamische Regelung mit variablen Drehzahlen, um die Kälteleistung effektiv auf die Bedingungen inner- und außerhalb des Geräts abzustimmen. In Kombination mit der automatisierten Drehzahlregelung wird die Kompressorleistung jeweils dem aktuellen Bedarf angepasst. Bei häufigem Öffnen der Tür oder wenn neue Proben im Gerät platziert werden, erkennt die Steuerung die Aktivität und erhöht automatisch die Drehzahl des Kältesystems, um möglichst schnell wieder die Solltemperatur zu erreichen. Diese innovative Technologie ist einer der Gründe dafür, dass die TSX Serie herausragende Temperaturerholzeiten nach dem Öffnen der Tür bietet und somit für Labore eine beruhigende Zuverlässigkeit gewährleistet. Bei stabilen Bedingungen, z. B. über Nacht oder an Wochenenden, läuft der Kompressor mit niedriger Drehzahl, um den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig eine stabile Temperatur für Ihre Proben sicherzustellen.
Temperatur: -−50 to −86 °C.
Zertifizierungen: CE, ENERGYSTAR.
Zubehörinformationen: Vor Ort zu installierende Optionen und Zubehörteile sind von qualifiziertem Fachpersonal zu installieren.