Wasser, ultrarein für die Molekularbiologie nukleasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
J71786.K2EA 107 CHF
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
Wasser, ultrarein für die Molekularbiologie nukleasefrei
Wasser
Nuclease free water is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles.
Verpackung: The 5 litre size is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1,000
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039