Messkolben, Klasse A, Glas, klar, ISO-Gewinde und Schraubverschlüsse
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0296-40-010018 0296-40-0200 0296-40-0250 0296-40-0500 0296-40-1000 0296-40-0020 0296-40-0025 0296-40-0050
612-2826EA 111 CHF
612-2826 612-2827 NEUB0296-40-0250 NEUB0296-40-0500 NEUB0296-40-1000 NEUB0296-40-0020 612-2825 NEUB0296-40-0050
Messkolben, Klasse A, Glas, klar, ISO-Gewinde und Schraubverschlüsse
Kolben Messkolben
Borosilikatglas mit ISO-Gewinde und Schraubverschluss
  • Konformitätsbescheinigt mit datierter Chargenkennung
  • Schraubdeckel aus Celanex rot mit PTFE-Dichtung
  • Mit einer Graduierungsmarke