Leistungsstark, manuelle Abtaufunktion, Gefrierschränke –20 °C, TSX
Lieferant: Thermo Scientific
TSX2320FV TSX2320EV TSX3020EV TSX3020FV
HERATSX2320FVEA 10100 CHF
HERATSX2320FV HERATSX2320EV HERATSX3020EV HERATSX3020FV
Leistungsstark, manuelle Abtaufunktion, Gefrierschränke –20 °C, TSX
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese leistungsstarken Gefriergeräte mit manueller Abtaufunktion sind für Anwendungen konzipiert, bei denen selbst eine geringfügige intermittierende Erwärmung der Spule während dem automatischen Abtauen nicht unakzeptabel ist. Die V-Drive-Technologie dieser Serie bietet eine gleichmäßige Temperatur, die sich kontinuierlich an Benutzermuster anpasst und erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen.
  • Cold wall convection cooling with temperature uniformity
  • Enzyme freezer features enzyme bins
  • Quiet operation at just 50 dBA