Kegelventil-Absperrungen
Lieferant: Brady
113232 113231 113233 113234
238-0188EA 129 CHF
238-0188 238-0187 238-0189 238-0190
Kegelventil-Absperrungen
Sicherheitsverriegelungen
Diese Kegelventil-Absperrungen sichern einfach und effektiv ein manuell betätigtes Kegelventil.
  • Die Basiseinheit der Sperrvorrichtung kann nach dem Anbringen an Ort und Stelle bleiben
  • Die Basiseinheit stört im Allgemeinen nicht die Ventilaktivierung durch einen Schraubenschlüssel oder einen abnehmbaren Griff
  • Kompakte Größe, dennoch sehr gut sichtbar und einfach zu bedienen
  • Hergestellt aus robustem PP
  • Für ein Vorhängeschloss
  • Legende 'DANGER LOCKED OUT DO NOT OPERATE'
Max. Bügeldurchmesser: 9,30 mm