Minipax® Trockenmittelbeutel, mit Silicagel
Lieferant: STROEBEL GMBH
669039AG37 669039AG41 669039AG33 669039AG43 669039AG53 669039AG49
STRO669039AG37EA 0 CHF
STRO669039AG37 STRO669039AG41 STRO669039AG33 STRO669039AG43 STRO669039AG53 STRO669039AG49
Minipax® Trockenmittelbeutel, mit Silicagel
Exsikkatoren Trockenmittel
Diese robusten, kompakten und vielseitig einsetzbaren Trockenmittelbeutel werden mit Silicagel geliefert, das für pharmazeutische Produkte und Reagenzgläser sowie für klinische Diagnosen und elektrische Werkzeuge verwendet wird.
Anwendungen: Elektronikindustrie, Pharmazie und Diagnostik, Präzisionsoptik, Luftfahrt und Verteidigungstechnologie.
Minipax® ist wahrscheinlich die bekannteste Trockenmittellösung auf dem Markt. Sie werden aus hochwertigem und leistungsstarkem Silicagel hergestellt und sind von der US-amerikanischen FDA als Trockenmittel zugelassen. Daher werden sie für den Einsatz in Arzneimitteln, Vitaminen und Lebensmitteln empfohlen. Bei Raumtemperatur (18 bis 35 °C) und hoher relativer Luftfeuchtigkeit (60 bis 100%) kann Silicagel etwa 35% seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen.
In Kombination mit Verbundaluminiumfolie können sie die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren auf unter 40% senken. Minipax® sind umweltfreundlich, ungiftig und können daher mit dem normalen Müll entsorgt werden.