Atemschutzfilter, TR-300+ Serie, für Versaflo™ Atemschutzsysteme
Lieferant: 3M
TR-3822E TR-3802E TR3712E 7100266123
MMMATR-3822EEA 522 CHF
MMMATR-3822E 111-2403 111-2409 MMMA7100266123
Atemschutzfilter, TR-300+ Serie, für Versaflo™ Atemschutzsysteme
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Diese Filter bieten Schutz gegen Staub, Nebel, Rauch und andere Gefahren durch Partikel, wenn diese mit dem 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse, TR-300 Serie und einem zugelassenen 3M™ Kopfteil verwendet werden.
  • Filter können schnell und einfach ausgetauscht werden.
  • Filter müssen in den erforderlichen Filterintervallen ausgetauscht werden, die durch die Risikobewertung festgelegt werden.
TR-3712E – Partikelfilter (P) zum Schutz vor Staub, Nebel, Rauch und anderen Partikelgefahren.
TR-3802E – Partikelfilter (P) zum Schutz vor Staub, Nebel, Rauch und anderenMore Product Information