Nitrilhandschuhe, Dexpure® 801-95
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
4580195/10 4580195/7 4580195/8 4580195/9
DALL4580195/10EA 57.6 CHF
DALL4580195/10 DALL4580195/7 DALL4580195/8 DALL4580195/9
Nitrilhandschuhe, Dexpure® 801-95
Handschuhe
Diese Handschuhe sind besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel. Darüber hinaus bieten sie eine gute mechanische Beständigkeit und sind somit eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen wiederverwendbaren Modell. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung von fettigen Produkten (Fertiggerichte, Gebäck usw.) und für Reinigungsanwendungen mit Kontakt zu Ölen, tierischen und pflanzlichen Fetten.
  • Als Alternative zu Latexhandschuhen bieten sie eine bessere mechanische Beständigkeit als Latex und reduzieren