[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid Pd 13,5-15,5%
|
Achtung
|
ALFA46503.03EA
99.8
CHF
ALFA46503.03
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid Pd 13,5-15,5%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd MW: 731,70 g/mol Melting Pt: 266…283 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015757 CAS-Nummer: 72287-26-4 EINECS: 460-040-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Formula | C34H28Cl2FeP2Pd |
Formula weight | 731,72 |
Form | Solid |
Melting point | 266 - 283° |
Solubility | Soluble in dichloromethane |
Assay (unspecified) | Pd 13,5 - 15,5% |
CAS number | 72287-26-4 |
MDL number | MFCD00015757 |