Das Digital-Multimeter testo 760-3 ist das Multitalent für alle Elektrizitätsprofis. Es ermöglicht Ihnen, einfache und anspruchsvolle elektrische Messaufgaben so sicher wie noch nie durchzuführen. Das Testo 760-3 erkennt die passende Messgröße anhand der Buchsenbelegung automatisch und verhindert somit gefährliche Fehleinstellungen.
- Einfaches und sicheres Arbeiten durch automatische Messgrößenerkennung
- Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer
- Robustes, ins Gehäuse eingegossenes, Messgerät
- Komfortable Einhandbedienung ohne Wählscheibe
- Großes, hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges und leicht ablesbares Display mit Analogskala
- Ins Gehäuse eingegossene Kabelhalterung zur einfachen Unterbringung.
Dank Spannungsbereich bis 1000 V, Frequenzbereich bis 30 MHz und Kapazität bis 60.000 µF kann das Multimeter testo 760-3 auch für industrielle Anwendungen wie beispielsweise die Fehlersuche in großen, elektrischen Anlagen eingesetzt werden. Der integrierte Tiefpassfilter erzielt bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren exaktere Messergebnisse.
Zertifizierungen: EN 61326-1
Lieferumfang: Supplied with test leads, three AAA batteries, instruction manual, quick start guide, and certificate of conformity.