Quantus® AreaDress, Reinraum-Top
Lieferant: VWR Collection
QNTS090-3ADWH00SIDEA 0 CHF
QNTS090-3ADWH00SID QNTS090-3ADWH00MID QNTS090-3ADWH00LID QNTS090-3ADWH0XLID QNTS090-3ADWH2XLID
Quantus® AreaDress, Reinraum-Top
Arbeitskleidung
Dieses Oberteil besteht aus einem äußerst atmungsaktiven Polyestergewebe mit leitfähigem Garn. Die PTFE-Ausrüstung sorgt für eine Spritzschutzfunktion gegenüber Flüssigkeiten.
  • Komfortabler Zwei-Wege-Reißverschluss (abgedeckt)
  • Stehkragen mit Druckknopfverschluss
  • Komfortabler Raglan-Ärmelschnitt
  • Antistatische Trikotmanschetten
  • Eingenähter Kragenspiegel mit Etikett, Aufhängelasche im Kragen
  • Maschinenwaschbar bis zu 60 °C
  • Nicht autoklavierbar
Empfohlen für den Einsatz in kontrollierten Fertigungsumgebungen.
Gewicht: 116 g/m²
Zertifizierungen: More Product Information