Reinigungsmittel für manuelle Reinigung, flüssig, neodisher® LM 3
Lieferant: Dr. Weigert
440030 440049
148-3162EA 357 CHF
148-3162 141-0940
Reinigungsmittel für manuelle Reinigung, flüssig, neodisher® LM 3
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
For manually cleaning and pre-cleaning of laboratory glassware as well as for the cleaning of pipettes and viscometers in special washers. Especially suitable for the cleaning of laboratory glassware in water, phosphates and metal laboratories and laboratories where enzymatic and serological analyses are conducted.
  • Zur maschinellen oder manuellen Reinigung von Laborglasgeräten
  • Komponenten: < 5 % amphotere Tenside
  • Dosierung: 0,2 - 20 %