Infrarot Feuchtebestimmer, MA160
Lieferant: Sartorius
611-2887EA 7940 CHF
611-2887
Infrarot Feuchtebestimmer, MA160
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Einfach zu bedienende, effiziente und kompakte Feuchtebestimmer, die schnelle, wiederholbare Ergebnisse mit einer verbesserten Benutzeroberfläche bieten.
  • Praktische Prozessverfolgung mit Statusleuchtenanzeige
  • Schnelles Aufheizen durch leistungsstarke Heizelemente reduziert die allgemeine
  • Verarbeitungszeit
  • Das „BetterClean“-Design ermöglicht dem Anwender, die Probenkammerplatte und das
  • Heizmodul zum Reinigen in einer Spülmaschine herauszunehmen
  • Einfache Bedienung mit Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche
  • Mini-USB und automatische Druckererkennung für die Datenkommunikation
Konzipiert für Routinearbeiten und Methodenentwicklung im QK-Laboren, die schnelle, hoch
reproduzierbare Feuchteergebnisse, die Verwaltung mehrerer Methoden für verschiedene
Produkte und die Übertragung von Methoden zwischen Geräten benötigen.
Ermöglicht eine einfache Methodenentwicklung und -verwaltung sowie eine einfache Probenhandhabung und Prüfung der Geräteleistung. Mit dem Methodenassistenten kann der Anwender leicht neue Methoden entwickeln. Drei einfache Schritte genügen, um in weniger als
45 Minuten eine neue Methode zu entwickeln.