VWR®, Zellkammern
Lieferant: VWR Collection
734-2980EA 302 CHF
734-2980 734-2981 734-2982 734-2983
VWR®, Zellkammern
Bioreaktoren
Die VWR® Zellkammern aus Allzweck-Polystyrol (GPPS) in medizinischer Qualität und mit belüftetem Verschluss eignen sich hervorragend für große Zellkulturen.
  • Zur einfachen Anpassung in Versionen mit 1, 2, 5 und 10 Ebenen erhältlich
  • Oberflächenbehandelt für optimale Zellhaftung und optimales Zellwachstum
  • Hydrophobe Membran (Porengröße von 0,22 μm) verhindert eine mögliche Kontamination während des Gasaustausches
  • Absorbiert keine Zytokine und Wachstumsfaktoren; Zellgewinnung ist durch konventionelle Trypsin-Aufschlussmethode möglich
  • Durch