VWR®, , Feuchtebestimmer mit Touchscreen, MBT-Serie
Lieferant: VWR Collection
611-3452EA 2600 CHF
611-3452 611-3454 611-3455 611-3717 611-3718 611-3716 611-3719 611-5279
VWR®, , Feuchtebestimmer mit Touchscreen, MBT-Serie
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Diese Feuchtebestimmer mit großem farbigem Touchscreen-Display ermöglichen einen benutzerfreundlichen Zugriff auf erweiterte Anwendungen und interne Datenbanken. Der Benutzer hat über symbolgesteuerte Menüs einen intuitiven Zugriff auf die schnelle Programmierung von Trocknungszyklen.
  • Trocknungsprozess wird live und in Echtzeit angezeigt
  • Wägesystem auf Basis der elektromagnetischen Kraftkompensation mit besseren Ansprechzeiten (64M- und 163M-Modelle) und etwas verbesserter Genauigkeit
  • Hochauflösendes Wägezellen-Wägesystem (Modelle 163L und 62L)
  • Standarddatenbank bereits mit mehr als 30 Produkten im Speicher
  • Anpassbare Einstellungen für bis zu zehn Benutzer mit Passwortschutz
  • Speicher für bis zu 3000 Datensätze (Ergebnisse mit Prüfbericht und Trocknungsgrafik)