VWR®, Pipettenspitzen, Low Retention
Lieferant: VWR Collection
613-0373EA 50.2 CHF
613-0373 613-0382
VWR®, Pipettenspitzen, Low Retention
Pipettenspitzen
Die Spitzen mit geringer Retention bestehen aus einem speziellen Harz, das die potenzielle Probenretention in der Spitze reduziert. Sie sorgen für einen geringeren Probenverlust bei der Proteinforschung. Zudem sind sie chargenweise als frei von Protease sowie Nukleasen zertifiziert.
  • Virginale Harze und nachhaltiges Produktdesign
  • Breiterer Dichtungsbereich gewährleistet eine einfache, zuverlässige Abdichtung der Spitzen ohne Tropfen
  • Garantiert frei von nachweisbarer DNase/RNase, Endotoxinen und Schwermetallen
  • Bei graduierten Spitzen: Graduierungen