Objektträger für Primera-Drucker
Lieferant: VWR Collection
631-1183EA 206 CHF
631-1183 631-1184 631-1185
Objektträger für Primera-Drucker
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Mikroskopobjektträger sind mit farbmattierten Enden für die Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H&E), Immunhistochemie (IHC) und Hybridisierung auf Gefrierschnitten bei histopathologischen Untersuchungen ausgestattet.
  • Haltbarkeit 60 Monate
  • Vorgereinigt, ohne Markierung, Aufdruck oder Gefahr der Kontamination
  • Beschriftung mit herkömmlichen Beschriftungssystemen, Bleistift, Markierstiften und Tintenstrahldruckern
Speziell hergestellt für sämtliche Primera-Drucker.
Bitte beachten Die empfindlichen Artikel sollten trocken und bei geeigneter Labortemperatur gelagert werden.