Anti-Vibrations-Handschuhe, ActivArmr® 07-112
Lieferant: Ansell
07-112/10 07-112/9 07-112/8
112-4235EA 85.2 CHF
112-4235 112-4237 112-4236
Anti-Vibrations-Handschuhe, ActivArmr® 07-112
Handschuhe
Die VibraGuard® Handschuhe verfügen über eine nitrilimprägnierte Beschichtung und ein Futter aus Baumwoll-Interlock/Gelfôm™. Sie bieten Schutz vor Schnitten, Stichen und Abrieb sowie vor Fett und Öl.
  • Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen
  • Konzipiert für eine Vibrationsdämpfung an der Innenhand und den Fingern
  • Vorbeugend gegen Hand-Arm-Vibrationssyndrom
Ideal für Anwendungen mit Ständerschleifmaschinen, Innenrüttlern, Presslufthämmern und Meißelhämmern, Bohrhämmern und Stampfern.
Vibrationsdämpfung EN 10819: TRM (TransmissionMore Product Information