Ölbadaufsatz für IKAMAG® und IKATHERM®
Lieferant: IKA
2829500 2829400
442-0582EA 381 CHF
442-0582 442-0581
Ölbadaufsatz für IKAMAG® und IKATHERM®
Bäder Ölbäder
Die Ölbadaufsätze H29 und H30 können als Ölbäder zusammen mit einem IKAMAG® Magnetrührer mit Heizung oder einer IKATHERM® Heizplatte mit 135 mm Durchmesser verwendet werden.
  • Leicht zu reinigen und hohlzylindrisch
  • Aus Aluminiumguss
  • Der Sicherheitsgriff schützt vor Verbrennungen am Badaufsatz.
  • Der Positionierungsrand verhindert ein Verrutschen auf der Heizplatte.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten