Vorhängeschlösser, Messing
Lieferant: Brady
051354 051355 051356 051357 051358 051359
BRDY051354EA 324 CHF
BRDY051354 BRDY051355 BRDY051356 BRDY051357 BRDY051358 118-0517
Vorhängeschlösser, Messing
Sicherheitsverriegelungen
Diese strapazierfähigen Vorhängeschlösser mit stabilem Gehäuse und Bügel aus Messing sind korrosions- und funkenbeständig.
  • 6-Pin-Zylinder bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile für eine höhere Fälschungssicherheit
  • Die Schlösser haben eine farbige Vinylummantelung, die eine Farbkodierung Ihres Lockout-Programms vereinfacht
  • Gravur an der Unterseite und auf dem Schlüssel
  • Vorhängeschlösser sind für verschiedene Schlüssel passend erhältlich
Bügelweite (mm): 20,5
Bügeldurchmesser (mm): 6,5
Bügelhöhe (mm): 21,00
Bügelbreite (mm): 33,5
Bestellinformation: Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert.