Drucktasten-Absperrungen
Lieferant: Brady
130819 130820 130821 134018 130822 130823 130824 139796 139793 139794 139795
BRDY130819EA 60.7 CHF
BRDY130819 118-0525 118-0526 118-0527 BRDY130822 BRDY130823 BRDY130824 BRDY139796 BRDY139793 BRDY139794 BRDY139795
Drucktasten-Absperrungen
Sicherheitsverriegelungen
Diese Absperrvorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten und Notausschaltern.
  • Mit Standardabdeckung
  • Aus klarem PC, mit transparenter roter Abdeckung
  • Geeignet für 16-, 22- oder 30 mm-Drucktasten