Universal-Kabelverriegelungen, SafeLex
Lieferant: Brady
145549 145550 145551 145552 145553 145554
BRDY145549EA 137 CHF
BRDY145549 BRDY145550 BRDY145551 BRDY145552 118-0528 BRDY145554
Universal-Kabelverriegelungen, SafeLex
Sicherheitsverriegelungen
Der integrierte Schließbügel und das Kabel dieser Kabelverriegelungen bieten eine einfache Methode zur Absperrung von mehreren elektrischen Energie-Trennstellen oder Ventilen.
  • Leichte Bauweise für einfache Handhabung, Transport und Bedienung
  • Kabelverriegelung wird komplett mit einem vinylbeschichtetem Stahlkabel geliefert
  • Ermöglicht das Anbringen von bis zu sechs Sicherheitsschlössern zur sicheren Absperrung
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable