ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2, vibram®, 6528
Lieferant: UVEX
6528.2/51 6528.2/52 6528.2/47 6528.2/48 6528.2/39 6528.2/40 6528.2/50 6528.2/37 6528.2/38 6528.2/43 6528.2/44 6528.2/45 6528.2/46 6528.2/35 6528.2/36 6528.2/49 6528.2/41 6528.2/42 6528.4/48 6528.4/49 6528.4/50 6528.4/51 6528.4/52 6528.4/35 6528.4/36 6528.4/37 6528.4/38 6528.4/39 6528.4/40 6528.4/41 6528.4/42 6528.4/43 6528.4/44 6528.4/45 6528.4/46 6528.4/47
114-8111EA 179 CHF
114-8111 114-8112 114-8107 114-8108 114-8099 114-8100 114-8110 114-8097 114-8098 114-8103 114-8104 114-8105 114-8106 114-8095 114-8096 114-8109 114-8101 114-8102 UVEX6528.4/48 UVEX6528.4/49 UVEX6528.4/50 UVEX6528.4/51 UVEX6528.4/52 UVEX6528.4/35 UVEX6528.4/36 UVEX6528.4/37 UVEX6528.4/38 UVEX6528.4/39 UVEX6528.4/40 UVEX6528.4/41 UVEX6528.4/42 UVEX6528.4/43 UVEX6528.4/44 UVEX6528.4/45 UVEX6528.4/46 UVEX6528.4/47
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2, vibram®, 6528
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und gleichzeitig robuster Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, mit weich gepolstertem Kragen und gepolsterter Lasche sowie einer rutschhemmenden Zweidichten-Vibram®-Gummisohle, chemikalien-, öl- und benzinbeständig.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Herausnehmbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur