Sicherheits-Halbstiefel, Jalas® 3498 Highlight
Lieferant: EJENDALS
3498-46 3498-36 3498-37 3498-38 3498-39 3498-40 3498-41 3498-42 3498-43 3498-44 3498-45 3498-47
EJEN3498-46EA 167 CHF
EJEN3498-46 EJEN3498-36 EJEN3498-37 EJEN3498-38 EJEN3498-39 EJEN3498-40 EJEN3498-41 EJEN3498-42 EJEN3498-43 EJEN3498-44 EJEN3498-45 EJEN3498-47
Sicherheits-Halbstiefel, Jalas® 3498 Highlight
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheitshalbstiefel aus einer wasserabweisenden Leder/Textilien-Kombination mit PU-Beschichtung einer ölabweisenden, rutschhemmenden PU-Sohle.
  • Futter aus Polyester/Polyamid
  • Stoßdämpfungszone
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus plasmabehandeltem Verbundstoff (PTC).
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
Zur Verwendung in rauen Arbeitsumgebungen geeignet, in denen auch die Außensohlen von Gegenständen penetriert werden können, ganzjährige Nutzung im Freien.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC