VWR® Hitachi Empower 3 Chromatographie-Datensoftware
Lieferant: VWR Collection
906-0156EA 3000 CHF
906-0156 HITA892-0011S HITA892-0012S
VWR® Hitachi Empower 3 Chromatographie-Datensoftware
Software Chromatography Software
Empower 3 ist das konforme Chromatographie-Datensoftware(CDS)-Paket von Waters für fortschrittliche Datenerfassung, -verwaltung, -verarbeitung, -übermittlung und -verteilung. Die Schnittstelle der Empower 3 maximiert die Effizienz im Labor und verbessert das Erfassen, Verarbeiten und Drucken von Chromatographie-Daten. Funktionen:
  • Anpassbare Datenberichte
  • Integrierte benutzerdefinierte Berechnungen
  • Relationale Datenbank, sodass alle Ihre Metadaten auf die Rohdaten rückführbar sind
  • Optimierter Arbeitsablauf für unterschiedliche Benutzer und verschiedene