Avantor® Prevail Organische Säure, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
HICH88648EA 1620 CHF
HICH88648 HICH88655 HICH50755 HICH88640 HICH88645 HICH88745 96429/N
Avantor® Prevail Organische Säure, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Prevail™ HPLC-Säulen weisen sowohl in stark wässrigen als auch in stark organischen mobilen Phasen eine lange Säulenlebensdauer auf. Alle Phasen, außer Prevail™ Carbohydrate ES, sind silikatisch. Die Stabilität dieser Phasen ist so, dass eine einzelne Säule zwischen stark wässrig für die Analyse stark polarer Analyten und stark organisch für eine starke Retention hydrophober Analyten umgeschaltet werden kann.
  • Hocheffiziente, silikatische und säurestabile Phase
  • Stabil von stark organisch bis stark wässrig
  • Spezialphasen für spezifische Anwendungen