Vydac 202TP C18-HL, HPLC-Säulen
Lieferant: VWR
Vydac
HICH202GD54/NEA 0 CHF
HICH202GD54/N 554-7582
Vydac 202TP C18-HL, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac TP ist die erste im Vydac-Sortiment entwickelte Reihe weitporiger Medienphasen und ist der Branchenstandard für Peptid- und Proteintrennungen. Die großen Poren des 300-Å-TP-Silica ermöglichen Polypeptidmolekülen vollständigen Zugang zum Inneren der Silica-Poren.
  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbare Phasenauslaugung
  • Zuverlässige Proteinreinigungen, skalierbar vom analytischen bis zum präparativen Maßstab
  • In einer Vielzahl von Patenten und Veröffentlichungen wird darauf verwiesen
  • USP L1
Höhere Kohlenstoffbelastung als 201TP. Für die Abtrennung von PAHs entwickelt.
* Zur Verwendung mit Halterung 80101/N und Säulenkoppler HI-081.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.